Learn More
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)-benzoesäure Hydrochlorid Hydrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391408
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10595744
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC61451CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 921938-78-5
Summenformel C11H13ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 256.686
InChI-Schlüssel PSHJNJCAKINUEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzoic acid hydrochloride hydrate, 4-2-methylimidazol-1-yl benzoic acid hydrate hydrochloride
PubChem CID 44118781
IUPAC-Name 4-(2-Methylimidazol-1-yl)Benzoesäure;Hydrat;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O.O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid hydrochloride hydrate
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 256.69
Reinheit (%) 95%