Learn More
4-(2 -Methyl-Benzoimidazol-1-yl)-Butansäure, 97+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10093753
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Artikelnummer. 10093753
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO07744DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 115444-73-0
Summenformel C12H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 218.26
MDL-Nummer MFCD00879013
InChI-Schlüssel IRBRKNDBYUBKIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-methyl, 4-2-methylbenzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-methylbenzimidazolyl butanoic acid, acmc-1c9be, 1-3-carboxypropyl-2-methylbenzimidazole, 4-2-methyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
PubChem CID 4379684
IUPAC-Name 4-(2-Methylbenzimidazol-1-yl)butansäure
SMILES CC1=NC2=CC=CC=C2N1CCCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)butanoic acid
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 218.25
Reinheit (%) 90%