Learn More
4-(2-Nitroanilino)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30468303
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30468303 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468303 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN491785250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Nitroanilino)pyridine
CAS 25551-59-1
Summenformel C11 H9 N3 O2
Menge 250 mg
Synonym N-(2-Nitrophenyl)-4-pyridinamine, 4-(o-Nitroanilino)-pyridine, 4-(o-Nitroanilino)pyridine, Droperidol Impurity 4
InChI-Formel InChI=1S/C11H9N3O2/c15-14(16)11-4-2-1-3-10(11)13-9-5-7-12-8-6-9/h1-8H,(H,12,13)
SMILES O=N(=O)c1ccccc1Nc2ccncc2
IUPAC-Name N-(2-Nitrophenyl)pyridin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 215.208
Formelmasse 215.069