Learn More
4-(2-Nitroanilino)pyridin, TRC
Artikelnummer. 30481901
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30481901 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30481901 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN491785100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Nitroanilino)pyridine
CAS 25551-59-1
Summenformel C11 H9 N3 O2
Menge 100 mg
Synonym N-(2-Nitrophenyl)-4-pyridinamine, 4-(o-Nitroanilino)-pyridine, 4-(o-Nitroanilino)pyridine, Droperidol Impurity 4
InChI-Formel InChI=1S/C11H9N3O2/c15-14(16)11-4-2-1-3-10(11)13-9-5-7-12-8-6-9/h1-8H,(H,12,13)
SMILES O=N(=O)c1ccccc1Nc2ccncc2
IUPAC-Name N-(2-Nitrophenyl)pyridin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 215.208
Formelmasse 215.069