Learn More
4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)-benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10472793
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10472793
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO01193CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 36151-45-8
Summenformel C11H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 189.214
MDL-Nummer MFCD00454011
InChI-Schlüssel VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2794706
IUPAC-Name 4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzaldehyd
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 189.21
Reinheit (%) 97%