missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(2-Pyridyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11338626
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11338626

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17676.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 29767-97-3 | C10H11NO | 161.204 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 29767-97-3
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD00168867
InChI-Schlüssel YBUWIVMOMHEALF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-pyridin-2-yl but-3-yn-2-ol, 4-2-pyridyl-2-methyl-3-butyn-2-ol, 2-methyl-4-2-pyridinyl-3-butyn-2-ol, 2-methyl-4-2-pyridyl but-3-yn-2-ol, acmc-20amxd, cambridge id 5119550, 3-methyl-3-hydroxybutyn-1-yl pyridine, 2-methyl-4-2-pyridyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl-4-2-pyridinyl
PubChem CID 698810
IUPAC-Name 2-Methyl-4-Pyridin-2-ylbut-3-in-2-ol
SMILES CC(C)(C#CC1=CC=CC=N1)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(2-Pyridyl)-2-methyl-3-butyn-2-ol
Schmelzpunkt 80°C to 85°C
Siedepunkt 120°C (1.5 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1447913
Formelmasse 161.2
Reinheit (%) ≥98%

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado