Learn More
4-(2-Pyridylazo)resorcin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11322197 1 g 1 Gramm
11332197 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09667.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215.212 g/mol
4-(2-Pyridylazo)resorcinol is used in studies of zinc release from Escherichia coli aspartate transcarbamoylase. It is used in cloud point extraction of copper, zinc, cadmium, and nickel in water samples. It is used in the chelate titration of aluminum, mercury, lead and nickel. It is employed as reagent in the colorimetric analysis of gold, cobalt, chromium, iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Pyridyllazo)resorcinol wird in Studien zur Zinkfreisetzung von Escherichia coli Aspartat-Transcarbamoylase verwendet. Es wird bei der Wolkenpunkt-Extraktion von Kupfer, Zink, Cadmium und Nickel in Wasserproben verwendet. Es wird bei der Chelattitration von Aluminium, Quecksilber, Blei und Nickel verwendet. Es wird als Reagenz in der kolorimetrischen Analyse von Gold, Kobalt, Chrom und Eisen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise) und Ethanol (schwach). Unlöslich in Ether und Lösungsmitteln mit niedriger Polarität.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1141-59-9
Summenformel C11H9N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.212
MDL-Nummer MFCD00006256
InChI-Schlüssel VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
IUPAC-Name (4Z)-3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-one
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Schmelzpunkt ∽187°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 184665
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),and ethanol (slightly). Insoluble in ether,and low-polarity solvents.
Formelmasse 215.21
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Pyridlazo)resorcinol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-Pyridlazo)resorcinol