Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-(2-Pyridylazo)resorcinol Mononatriumsalz Monohydrat, 99+ %
Artikelnummer. 10592771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10592771 5 g Glasflasche 5 Gramm
10144050 25 g Glasflasche 25 Gramm
10239153 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10592771 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 176320050
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
CAS 16593-81-0, 1141-59-9
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun bis Braun-Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C11H9N3O2
MDL-Nummer MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
Menge 5 g
Beilstein 22, I, 694
Merck Index 15, 7125
Synonym 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
Löslichkeitsinformationen (0.1% in water) Clear
InChI-Schlüssel VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
IUPAC-Name 3-hydroxy-4-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)cyclohexa-2,5-dien-1-on;Natrium;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 215.21
PubChem CID 132988475
Formelmasse 255.21
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.