Learn More
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463357 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15463357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26051.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128562-25-4 | C9H12N2 | 148.209 g/mol
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine can be used in aldol catalysis, in the preparation of azole compounds as 11β-HSD1 inhibitors as well as in the asymetric synthesis of pyrazolodihydropyrimidinylpyrrolidin amide derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2 -Pyrrolidinyl)pyridin kann bei der Aldol-Katalyse, bei der Herstellung von Azolverbindungen als 11β-HSD1-Hemmer sowie bei der asymmetrischen Synthese von Pyrazolodihydropyrimidinylpyrrolidin-Amiden verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl, trocken und gut belüftet lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128562-25-4
Summenformel C9H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 148.209
MDL-Nummer MFCD01862536
InChI-Schlüssel GDGNPIOGJLCICG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyrrolidin-2-yl pyridine, 4-2-pyrrolidinyl pyridine, 4-pyrrolidin-2-yl-pyridine, 2-4-pyridyl pyrrolidine, pyridine, 4-2-pyrrolidinyl, 2-4-pyridinyl pyrrolidine, +/--4-pyrrolidin-2-yl pyridine, 4-2-pyridyl pyrrolidine, 2-pyridin-4-yl pyrrolidine
PubChem CID 2771664
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-2-ylpyridin
SMILES C1CC(NC1)C2=CC=NC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 96%