Learn More
4-(2-Tetrahydropyranyloxy)phenylmagnesiumbromid, 0.5 M in 2-MetHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15410786 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15410786 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54115.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)phenylmagnesium bromide
CAS 36637-44-2
Summenformel C11H13BrMgO2
MDL-Nummer MFCD03427254
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3547417
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, ohpuqubykzjoly-uhfffaoysa-m, 2-4-bromomagnesio phenoxy oxane, p-2-tetrahydropyranyloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydropyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3-h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide solution, 4-2-tetrahydropyranyloxy phenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, grignard reagent
InChI-Schlüssel OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYNA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
IUPAC-Name Magnesium;2-(Phenoxy)oxan;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 281.43
PubChem CID 14519569
Formelmasse 281.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M in 2-MetHF
Afficher plus Afficher moins
RUO – Nur für Forschungszwecke
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.