Learn More
4-(2-Thienyl)-3-buten-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(2-Thienyl)-3-buten-2-one |
| Schmelzpunkt | 22°C to 25°C |
| Siedepunkt | 86°C to 88°C (1 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 152.22 |
| Reinheit (%) | 97% |