Learn More
4-(2-Thienyl)-3-buten-2-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11460658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460658 25 g 25 Gramm
11440658 1 g 1 Gramm
11450658 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25191.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 874-83-9
Summenformel C8H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 152.21
MDL-Nummer MFCD00053051
InChI-Schlüssel CIMALVIHZVKKPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-thienyl but-3-en-2-one, trans-4-2-thienyl-3-buten-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one, 3e-4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, 4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, e-4-thiophen-2-ylbut-3-en-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one mixt. of cis and trans, 3e-4-2-thienyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-thienyl, 3-buten-2-one,4-2-thienyl-, 3e
PubChem CID 735949
IUPAC-Name (E)-4-Thiophen-2-ylbut-3-en-2-on
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(2-Thienyl)-3-buten-2-one
Schmelzpunkt 22°C to 25°C
Siedepunkt 86°C to 88°C (1 mmHg)
Menge 25 g
Formelmasse 152.22
Reinheit (%) 97%