Learn More
4-(2-Trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl)-butansäure, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10729205 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10729205 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07743DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-1-yl]butanoic acid
CAS 876728-42-6
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C12H11F3N2O2
MDL-Nummer MFCD07397470
Menge 1 g
Synonym 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-benzoimidazol-1-yl-butyric acid, 4-2-trifluoromethyl benzimidazolyl butanoic acid, 1h-benzimidazole-1-butanoicacid, 2-trifluoromethyl, 4-2-trifluoromethyl benzimidazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1,3-benzodiazol-1-yl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzimidazol-1-yl-butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1-benzimidazolyl butanoic acid, 4-2-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazol-1-yl butanoic acid
InChI-Schlüssel HQUSGKZLJZMIHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(N2CCCC(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC-Name 4-[2-(Trifluormethyl)Benzimidazol-1-yl]Butanonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 272.227
PubChem CID 6494232
Formelmasse 272.22
Reinheit (%) 97%