Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Temperaturregler
- Istwert; -10 bis +80 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IPP110eco |
| Typ | Temperaturregler |