Learn More
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle
Artikelnummer. p-7220899 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17109734
Marke: Memmert™ HPP1400ecoV3
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-20mA current loop interface temperature controller
  • Temperaturregler
  • Istwert; -10 bis +80 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) HPP1400eco
Typ Temperaturregler