Learn More
4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl]-morpholin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096342
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10096342 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10216752 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10586524 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10096342 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC33839CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 852227-95-3
Summenformel C16H24BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 289.18
MDL-Nummer MFCD03412097
InChI-Schlüssel NCJDKFFODGZRRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol ester, 3-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 3-4-morpholino phenylboronic acid pinacol ester, 4-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl morpholine, pubchem19450, ksc496k1f, 3-morpholinophenylboronic acidpinacolester, 3-morpholinophenylboronic acid pinacol
PubChem CID 4192663
IUPAC-Name 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenyl]Morpholin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(=CC=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]morpholine
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 289.18
Reinheit (%) 90%