Learn More
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3,4-dihydronaphthalin-1(2H)-on (Sertralin-Tetralon-Derivat), Mikromol™
Artikelnummer. 30051753
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051753 100 mg 100 Milligramm
30051201 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051753 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0317.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(3,4-Dichlorphenyl)-3,4-dihydronaphthalin-1(2H)-on (Sertralin-Tetralon-Derivat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
CAS 79560-19-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile rac-(3',4'-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H12 Cl2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP), Sertraline Imp. F (EP), 4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, Sertraline Hydrochloride Imp. F (EP) as Racemate, Sertraline Tetralone Derivative, Sertraline Hydrochloride Impurity F as Racemate, Sertraline Impurity F as Racemate
InChI-Formel InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2
SMILES Clc1ccc(cc1Cl)C2CCC(=O)c3ccccc23
IUPAC-Name 4-(3,4-Dichlorphenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalin-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 291.17
Menge 100 mg
Formelmasse 290,0265 g/mol