Learn More
4-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-thiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10552622
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10552622 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10304132 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552622 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB07014DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175135-32-7
Summenformel C9H6F2N2S
Molekulargewicht (g/mol) 212.218
MDL-Nummer MFCD00052876
InChI-Schlüssel NDCSJUJQMRFHEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl thiazole, 4-3,4-difluorophenyl thiazol-2-amine, 4-3,4-difluoro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 2-amino-4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole, 2-thiazolamine,4-3,4-difluorophenyl, 4-3,4-difluoro-phenyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-3,4-difluorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, pubchem14456, timtec-bb sbb005523
PubChem CID 706326
IUPAC-Name 4-(3,4-Difluorphenyl)-1,3-Thiazol-2-Amin
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3, 4-Difluorophenyl)-1, 3-thiazol-2-amine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 212.22
Reinheit (%) 97%