Learn More
4-(3,5-Dimethyl-1H-Pyrazol-1 yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10090994
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10090994 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10090994 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC68204DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 934570-54-4
Summenformel C12H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 200.24
MDL-Nummer MFCD06800625
InChI-Schlüssel XSNMWJQOHKWNKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3,5-dimethyl-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazol-1-yl benzaldehyde, 4-3,5-dimethylpyrazolyl benzaldehyde
PubChem CID 16640533
IUPAC-Name 4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyd
SMILES CC1=NN(C(C)=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 200.24
Reinheit (%) 97%