Learn More
4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronsäure, Pinakolester, TRC
Artikelnummer. 30371148
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30371148 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30371148 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD479803100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid, pinacol ester
CAS 937796-06-0
Summenformel C21 H22 O12
Menge 100 mg
Synonym 4-(3,5-Dimethylpyrazol-1-yl)phenylboronic acid pinacol ester
InChI-Formel InChI=1S/C21H22O12/c22-5-11-14(26)17(29)19(31)21(33-11)12-9(25)4-10-13(15(12)27)16(28)18(30)20(32-10)6-1-2-7(23)8(24)3-6/h1-4,11,14,17-27,29-31H,5H2/t11-,14-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3O[C@H]([C@H](O)C(=O)c3c2O)c4ccc(O)c(O)c4
IUPAC-Name (2S,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 466.392
Formelmasse 466.111