Learn More
4-(3’,6’-Dimethyl-3’-heptyl)phenol Diethoxylate, TRC
Artikelnummer. 30382778
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30382778 10 mg
30386807 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30382778 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD47313510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1119449-38-5
Summenformel C19H32O3
Molekulargewicht (g/mol) 308.46
Synonym 2-[2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy]ethoxy]ethanol
SMILES CCC(C)(CCC(C)C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3',6'-Dimethyl-3'-heptyl)phenol Diethoxylate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3
Formelmasse 308.2351