Learn More
4-[3-Chlor-4-(3-Fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-Iodchinazolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15480926 250 mg 250 Milligramm
15470926 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480926 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54229.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 231278-20-9 | C21H14ClFIN3O | 505.72 g/mol
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-[3-Chlor-4-(3-Fluorbenzyloxy)phenylamino]-6-Iodchinazolin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 231278-20-9
Summenformel C21H14ClFIN3O
Molekulargewicht (g/mol) 505.72
MDL-Nummer MFCD09998827
InChI-Schlüssel UHFPFDMMKYQMLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy-phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodoquinazolin-4-amine, 6-iodo-4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy anilino quinazoline, 4-3-chloro-4-3-fluorobenzyloxy phenylamino-6-iodoquinazoline, n-3-chloro-4-3-fluorobenzyl oxy phenyl-6-iodo-4-quinazolinamine, 4-quinazolinamine, n-3-chloro-4-3-fluorophenyl methoxy phenyl-6-iodo
PubChem CID 10174519
IUPAC-Name N-[3-chlor-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-iodchinazolin-4-amin
SMILES FC1=CC=CC(COC2=C(Cl)C=C(NC3=C4C=C(I)C=CC4=NC=N3)C=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 505.72
Reinheit (%) 97%