Learn More
4-[(3-Chlor-4-fluorphenyl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinazolin-7-ol (O-Demethylgefitinib), Mikromol™
Artikelnummer. 30049475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049475 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049475 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3563.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-[(3-Chlor-4-fluorphenyl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]chinazolin-7-ol (O-Demethylgefitinib)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Desmethyl Gefitinib
CAS 847949-49-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile O-Desmethyl Gefitinib
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C21 H22 Cl F N4 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 7-Quinazolinol, 4-[(3-chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-7-quinazolinol, N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-7-hydroxy-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-4-amine, 4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-6-[3-(morpholin-4-yl)propoxy]quinazolin-7-ol
InChI-Formel InChI=1S/C21H22ClFN4O3/c22-16-10-14(2-3-17(16)23)26-21-15-11-20(19(28)12-18(15)24-13-25-21)30-7-1-4-27-5-8-29-9-6-27/h2-3,10-13,28H,1,4-9H2,(H,24,25,26)
SMILES Oc1cc2ncnc(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1OCCCN4CCOCC4
IUPAC-Name 4-(3-Chlor-4-fluoranilino)-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)chinazolin-7-ol
Molekulargewicht (g/mol) 432.88
Menge 25 mg
Formelmasse 432,1364 g/mol