Learn More
4-(3-Chlor-4-Methylphenylcarbamoyl)benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15490296
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15490296
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53015.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-37-7
Summenformel C14H13BClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 289.522
MDL-Nummer MFCD09027211
InChI-Schlüssel IZMAVYDCXUROFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-chloro-4-methylphenyl 4-boronobenzamide, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl benzeneboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenylboronic acid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl phenyl boronicacid, 4-3-chloro-4-methylphenyl carbamoyl-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-3-chloro-4-methylphenyl amino carbonyl phenyl
PubChem CID 44119159
IUPAC-Name [4-[(3-Chlor-4-methylphenyl)carbamoyl]phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C)Cl)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Chloro-4-methylphenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 217°C to 219°C
Menge 1 g
Formelmasse 289.53
Reinheit (%) 98%