Learn More
4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}Morpholin, techn., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10683265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10683265 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10587104 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10683265 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC70824CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 953408-97-4
Summenformel C9H13ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 216.665
MDL-Nummer MFCD11841078
InChI-Schlüssel FZRKHZMWHFBKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-chloromethyl isoxazol-5-yl methyl morpholine, 4-3-chloromethyl-1,2-oxazol-5-yl methyl morpholine, 3-chloromethyl-5-morpholin-4-yl methyl isoxazole
PubChem CID 43811054
IUPAC-Name 4-[[3-(Chlormethyl)-1,2-oxazol-5-yl]methyl]morpholin
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-{[3-(Chloromethyl)isoxazol-5-yl]methyl}morpholine
CAS Min. % 80.0
CAS Max. % 100.0
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 216.67
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch