missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Chloropropyl)morpholine, TRC

Artikelnummer. 30359619
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30359619 100 mg 100 Milligramm
30356578 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30359619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC379750100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7357-67-7
Summenformel C7 H14 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 163.65
Synonym Morpholine, 4-(3-chloropropyl)-, 4-(3-Chloropropyl)morpholine, 1-Chloro-3-morpholinopropane, 3-(Morpholin-4-yl)propyl chloride, 3-Chloro-1-(morpholin-4-yl)propane, 3-Morpholinopropyl chloride, N-(3-Chloropropyl)morpholine, NSC 28831, NSC 38889
IUPAC-Name 4-(3-chloropropyl)morpholine
SMILES ClCCCN1CCOCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(3-Chloropropyl)morpholine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H14ClNO/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-7H2
Formelmasse 163.0764
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.