Learn More
4-[-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril,3-(dimethylamino)propoxy]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10356994
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10356994
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC59516DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 146440-15-5
Summenformel C12H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 204.273
MDL-Nummer MFCD09064993
InChI-Schlüssel XYCJVOUBTBJYTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-dimethylamino propoxy benzonitrile, benzonitrile,4-3-dimethylamino propoxy, acmc-20n4ty, benzonitrile, 4-3-dimethylamino propoxy, 4-3-dimethylamino propoxy benzenecarbonitrile
PubChem CID 11858362
IUPAC-Name 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitril
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 204.27
Reinheit (%) 97%