Learn More
4-(3-Ethyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15463256
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463256 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15463256 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H57257.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzonitrile
CAS 1421262-65-8
Farbe Weiß
Summenformel C11H9N3O
MDL-Nummer MFCD22682905
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Synonym 4-3-ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzonitrile
InChI-Schlüssel OLEJLLUUIDNJDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
IUPAC-Name 4-(3-Ethyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 199.213
PubChem CID 73996265
Formelmasse 199.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest