Learn More
4-(3-Hydroxyprop-1-en-1-yl)-2-methoxyphenol, TRC
Artikelnummer. 30388900
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388900 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH53333050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coniferyl Alcohol
CAS 458-35-5
Summenformel C10 H12 O3
Menge 50 mg
Synonym (E/Z)-Coniferol, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamyl alcohol (cis/trans mixture)
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3
SMILES COc1cc(C=CCO)ccc1O
IUPAC-Name 4-(3-Hydroxyprop-1-enyl)-2-methoxyphenol
Molekulargewicht (g/mol) 180.2
Formelmasse 180.0786