missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Isopropyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7033716
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439560 250 mg 250 Milligramm
11449560 1 g 1 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11439560

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50873.MD

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 733748-92-0 | C10H17N3O | 195.27 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 733748-92-0
Summenformel C10H17N3O
Molekulargewicht (g/mol) 195.27
MDL-Nummer MFCD08061038
InChI-Schlüssel QDRJZNBKSMAEIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-piperidin-4-yl-1,2,4-oxadiazole, 4-3-isopropyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-piperidine, 5-piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazole, piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 4-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 4-3-1-methylethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl piperidine, 3-isopropyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole, 3-methylethyl-5-4-piperidyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24208845
IUPAC-Name 5-Piperidin-4-yl-3-propan-2-yl-1,2,4-oxadiazol
SMILES CC(C)C1=NOC(=N1)C1CCNCC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(3-Isopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Brechungsindex 1.486
Menge 250 mg
Formelmasse 195.27
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.