missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(3-Methoxyphenyl)-1-methyl-4-piperidincarbonitril, TRC

Artikelnummer. 30474417
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30474417 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30474417 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2661951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-(3-Methoxyphenyl)-1-methyl-4-piperidinecarbonitrile
CAS 5460-79-7
Summenformel C14H18N2O
Menge 1 g
Synonym 4-(3-Methoxyphenyl)-1-methylpiperidine-4-carbonitrile, 4-(m-Methoxyphenyl)-1-methylisonipecotonitrile, 4-Cyano-4-m-methoxyphenyl-1-methylpiperidine, NSC 21330
InChI-Formel InChI=1S/C14H18N2O/c1-16-8-6-14(11-15,7-9-16)12-4-3-5-13(10-12)17-2/h3-5,10H,6-9H2,1-2H3
SMILES COc1cccc(c1)C2(CCN(C)CC2)C#N
IUPAC-Name 4-(3-Methoxyphenyl)-1-Methylpiperidin-4-Carbonitril
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
Formelmasse 230.1419
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.