Learn More
4-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)Benzaldehyd, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10082464
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10082464 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10245964 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10082464 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC50904DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 876316-27-7
Summenformel C10H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 188.186
MDL-Nummer MFCD09025865
InChI-Schlüssel AEMXYVCSLPLJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, 3-methyl-5-4-formylphenyl-1,2,4-oxadiazole, benzaldehyde,4-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 18525855
IUPAC-Name 4-(3-Methyl-1,2,4-Oxadiazol-5-yl)-Benzaldehyd
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 188.19
Reinheit (%) 90%