Learn More
4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-pyridinsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30479478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30479478 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30479478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3206751G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide
CAS 72811-73-5
Summenformel C12 H13 N3 O2 S
Menge 1 g
Synonym 4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridine-3-sulfonamide, Torasemide','Anhydrous Imp. B (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N3O2S/c1-9-3-2-4-10(7-9)15-11-5-6-14-8-12(11)18(13,16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15)(H2,13,16,17)
SMILES Cc1cccc(Nc2ccncc2S(=O)(=O)N)c1
IUPAC-Name 4-(3-Methylanilino)pyridin-3-sulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 263.32
Formelmasse 263.0728