Learn More
[[4-[(3-Methylphenyl)amino]-3-Pyridinyl]sulfonyl]Carbaminsäure-Ethylester, TRC
Artikelnummer. 30137029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137029 1 g 1 Gramm
30009038 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137029 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3206851G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72810-57-2
Summenformel C15 H17 N3 O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 335.38
Synonym Ethyl [[4-[(3-Methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]carbamate, Torasemide, Anhydrous Imp. E (EP)
IUPAC-Name Ethyl N-[4-(3-Methylanilino)pyridin-3-yl]Sulfonylcarbamat
SMILES CCOC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
Specifications
Chemischer Name oder Material ethyl [(4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl)sulfonyl]carbamate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H17N3O4S/c1-3-22-15(19)18-23(20,21)14-10-16-8-7-13(14)17-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,17)(H,18,19)
Formelmasse 335.094