Learn More
4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)-methyl]-benzoesäure, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11439350
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11439350
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50234.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 857492-98-9
Summenformel C16H13NO4
Molekulargewicht (g/mol) 283.283
MDL-Nummer MFCD00269588
InChI-Schlüssel YVNJRPNQFNUCKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-oxo-2,3-dihydro-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-4-carboxybenzyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 4-3-oxo-2h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-3-oxo-2h-benzo e 1,4-oxazin-4-yl methyl benzoic acid, acmc-20amr3, 4-3-oxo-1,4-benzoxazin-4-yl methyl benzoic acid, 4-3-oxo-2h-benzo b 1,4 oxazin-4 3h-yl methyl benzoic acid, benzoic acid,4-2,3-dihydro-3-oxo-4h-1,4-benzoxazin-4-yl methyl
PubChem CID 1659722
IUPAC-Name 4-[(3-Oxo-1,4-Benzoxazin-4-yl)Methyl]Benzoesäure
SMILES C1C(=O)N(C2=CC=CC=C2O1)CC3=CC=C(C=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[(3-Oxo-2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-yl)methyl]benzoic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 283.29