Learn More
4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitril, TRC
Artikelnummer. 30415493
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415493 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30415493 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO990245250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitrile
CAS 1019601-14-9
Summenformel C11H11N3O
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H11N3O/c12-7-9-1-3-10(4-2-9)14-6-5-13-11(15)8-14/h1-4H,5-6,8H2,(H,13,15)
SMILES O=C1CN(CCN1)c2ccc(cc2)C#N
IUPAC-Name 4-(3-Oxopiperazin-1-yl)benzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 201.22
Formelmasse 201.0902