Learn More
4-(3-Phenothiazin-10-Ylpropyl)-1-Piperazinethanol, TRC
Artikelnummer. 30420086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30420086 100 mg
30423424 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP295320100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3533-97-9
Summenformel C21 H27 N3 O S
Molekulargewicht (g/mol) 369.52
Synonym 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Imp. B (EP)
IUPAC-Name 2-[4-(3-Phenothiazin-10-ylpropyl)piperazin-1-yl]ethanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccccc24)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-[3-(10H-Phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H27N3OS/c25-17-16-23-14-12-22(13-15-23)10-5-11-24-18-6-1-3-8-20(18)26-21-9-4-2-7-19(21)24/h1-4,6-9,25H,5,10-17H2
Formelmasse 369.1875
Reinheit (%) >95%