Learn More
4-(3 -Piperidinyloxy)benzamid, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459770
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11459770
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50993.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 912761-79-6
Summenformel C12H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.272
MDL-Nummer MFCD08061104
InChI-Schlüssel OONWJLYEKQSBAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-3-piperidinyloxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy benzamide, 4-piperidin-3-yl oxy benzamide, 4-piperidin-3-yloxy-benzamide
PubChem CID 44721292
IUPAC-Name 4-Piperidin-3-yloxybenzamid
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Piperidinyloxy)benzamide
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 96%