Learn More
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN2735 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 156.23 |
| Reinheit (%) | 97% |