Learn More
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429790 1 g 1 Gramm
11419790 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429790 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51002.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 53617-37-1 | C8H16N2O | 156.23 g/mol
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(3-Pyrrolidinyl)morpholin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53617-37-1
Summenformel C8H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 156.23
MDL-Nummer MFCD06740352
InChI-Schlüssel OPJDRNMJJNFSNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-pyrrolidin-3-yl morpholine, 4-pyrrolidin-3-yl-morpholine, 4-3-pyrrolidinyl morpholine, 4-3-pyrrolidino morpholine, acmc-20aiao, pubchem11379, 3-morpholin-4-yl pyrrolidine, morpholine, 4-3-pyrrolidinyl
PubChem CID 14627373
IUPAC-Name 4-Pyrrolidin-3-ylmorpholin
SMILES C1CC(CN1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(3-Pyrrolidinyl)morpholine
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.23
Reinheit (%) 97%