Learn More
4-[3-(Trifluoromethyl)Diazirin-3-yl] Benzoesäure N-Hydroxysuccinimid Ester, TRC
Artikelnummer. 30457214
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457214 5 mg 5 Milligramm
30452242 2.5 mg 2.50 Milligramm
30451674 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30457214 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7912505MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87736-89-8
Summenformel C13 H8 F3 N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 327.22
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-[3-(Trifluormethyl)Diazirin-3-yl]Benzoat
SMILES FC(F)(F)C1(N=N1)c2ccc(cc2)C(=O)ON3C(=O)CCC3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(Trifluoromethyl)diazirin-3-yl]benzoic Acid N-Hydroxysuccinimide ester
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H8F3N3O4/c14-13(15,16)12(17-18-12)8-3-1-7(2-4-8)11(22)23-19-9(20)5-6-10(19)21/h1-4H,5-6H2
Formelmasse 327.0467