Learn More
4(3H)-Pyrimidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429842
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11429842 1 g 1 Gramm
11439842 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11429842
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10859.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 51953-17-4 | C4H4N2O | 96.089 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51953-17-4
Summenformel C4H4N2O
Molekulargewicht (g/mol) 96.089
MDL-Nummer MFCD00167178
InChI-Schlüssel DNCYBUMDUBHIJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidin-4-ol, 4-hydroxypyrimidine, 4-pyrimidinol, 4 3h-pyrimidone, pyrimidin-4 3h-one, 4 3h-pyrimidinone, 4-pyrimidone, 4 1h-pyrimidinone, 4-pyrimidinone, deaminoisocytosine
PubChem CID 20695
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-6-on
SMILES C1=CN=CNC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4 (3H)-Pyrimidinone
Schmelzpunkt 164°C to 167°C
Menge 1 g
Beilstein 106975
Formelmasse 96.09
Reinheit (%) 98%