Learn More
4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzolessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30476313
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30476313 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476313 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN345665100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-((3S)-3-(((1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl)amino)-1-pyrrolidinyl)benzeneacetic Acid
CAS 870964-67-3
Summenformel C24 H26 N2 O2
Menge 100 mg
Synonym Benzeneacetic acid','4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]- (9CI','ACI), 4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzeneacetic acid (ACI), Evocalcet, Orkedia
InChI-Formel InChI=1S/C24H26N2O2/c1-17(22-8-4-6-19-5-2-3-7-23(19)22)25-20-13-14-26(16-20)21-11-9-18(10-12-21)15-24(27)28/h2-12,17,20,25H,13-16H2,1H3,(H,27,28)/t17-,20+/m1/s1
SMILES C[C@@H](N[C@H]1CCN(C1)c2ccc(CC(=O)O)cc2)c3cccc4ccccc34
IUPAC-Name 2-[4-[(3S)-3-[[(1R)-1-Naphthalin-1-ylethyl]amino]pyrrolidin-1-yl]phenyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 374.475
Formelmasse 374.199