Learn More
4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzolessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30468640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468640 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN34566550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-((3S)-3-(((1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl)amino)-1-pyrrolidinyl)benzeneacetic Acid
CAS 870964-67-3
Summenformel C24 H26 N2 O2
Menge 50 mg
Synonym Benzeneacetic acid','4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]- (9CI','ACI), 4-[(3S)-3-[[(1R)-1-(1-Naphthalenyl)ethyl]amino]-1-pyrrolidinyl]benzeneacetic acid (ACI), Evocalcet, Orkedia
InChI-Formel InChI=1S/C24H26N2O2/c1-17(22-8-4-6-19-5-2-3-7-23(19)22)25-20-13-14-26(16-20)21-11-9-18(10-12-21)15-24(27)28/h2-12,17,20,25H,13-16H2,1H3,(H,27,28)/t17-,20+/m1/s1
SMILES C[C@@H](N[C@H]1CCN(C1)c2ccc(CC(=O)O)cc2)c3cccc4ccccc34
IUPAC-Name 2-[4-[(3S)-3-[[(1R)-1-Naphthalin-1-ylethyl]amino]pyrrolidin-1-yl]phenyl]essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 374.475
Formelmasse 374.199