Learn More
4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile, TRC
Artikelnummer. 30479781
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30479781 10 mg 10 Milligramm
30476733 100 mg 100 Milligramm
30483111 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30479781 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM22144010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10466-37-2
Summenformel C15H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 218.25
Synonym Benzonitrile, 4,4'-methylenebis-, Benzonitrile, 4,4'-methylenedi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Methylenebis[benzonitrile], 4,4'-Dicyanodiphenylmethane, NSC 174860, 4,4'-Methylenedibenzonitrile
IUPAC-Name 4-[(4-cyanophenyl)methyl]benzonitrile
SMILES N#Cc1ccc(Cc2ccc(cc2)C#N)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-(1-Methylene) bis-Benzonitrile
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10N2/c16-10-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(11-17)8-4-13/h1-8H,9H2
Formelmasse 218.0844