Learn More
4-[4-[[2-(4-Chlorphenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl]methyl]-1-piperazinyl]benzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30358951
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358951 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358951 Lieferant Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC37788050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-[4-[(2-(4-Chlorophenyl)-5,5-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)methyl]-1-piperazinyl]benzoic Acid
CAS 1044598-91-5
Summenformel C26H31ClN2O2
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C26H31ClN2O2/c1-26(2)12-11-24(19-3-7-22(27)8-4-19)21(17-26)18-28-13-15-29(16-14-28)23-9-5-20(6-10-23)25(30)31/h3-10H,11-18H2,1-2H3,(H,30,31)
SMILES CC1(C)CCC(=C(CN2CCN(CC2)c3ccc(cc3)C(=O)O)C1)c4ccc(Cl)cc4
IUPAC-Name 4-[4-[[2-(4-Chlorphenyl)-5,5-dimethylcyclohexen-1-yl]methyl]piperazin-1-yl]benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 438.99