Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10457592 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10457592 1 g Glasflasche 1 Gramm
10394782 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10457592 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 366390010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 180516-87-4 | C13H17BO4 | 248.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 180516-87-4
Summenformel C13H17BO4
Molekulargewicht (g/mol) 248.09
MDL-Nummer MFCD01863710
InChI-Schlüssel IYDKBQIEOBXLTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxylphenylboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 4-carboxyphenylboronicacidpinacolester, 4-carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-carboxyphenylboronic acid pinacolate, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 4-carboxyphenylboronic acid,pinacol ester, 4-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester
PubChem CID 2734621
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzoesäure
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 227.0°C to 232.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.