Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10784173 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10784173 5 g Glasflasche 5 Gramm
10428172 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784173 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 366430050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 171364-82-2 | C13H16BNO2 | 229.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171364-82-2
Summenformel C13H16BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.09
MDL-Nummer MFCD03093897
InChI-Schlüssel HOPDTPGXBZCBNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 4-cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-cyanophenylboronic acid, pinacol ester, benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-cyanobenzeneboronic acid, pinacol ester, 2-4-cyanophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 4-cyanophenylboronicacidpinacolester
PubChem CID 2734625
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 94°C to 99°C
Farbe Orange bis Gelb oder Gelbbraun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 229.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.