Learn More
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10552992 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10552992 5 g Glasflasche 5 Gramm
10202382 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10552992 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 367510050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 181219-01-2 | C11H16BNO2 | 205.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 181219-01-2
Summenformel C11H16BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 205.06
MDL-Nummer MFCD01319051
InChI-Schlüssel NLTIETZTDSJANS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 4-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-pyridylboronic acid pinacol ester, pyridine-4-boronic acid, pinacol ester, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-4-boronic pinacolate, pyridine-4-boronic acid pinacol cyclic ester, 2-4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, pyridine-4-boronic pinacol ester
PubChem CID 2734648
IUPAC-Name 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridin
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 153.0°C to 155.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 205.06
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver