Learn More
4-[4-(4-Chlorophenyl)-1 H-Pyrazol-1-yl]piperidin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11484790 1 g 1 Gramm
11474790 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484790 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50804.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 902836-38-8 | Molecular Formula: C14H16ClN3 | Molecular Weight: 261.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-38-8
Summenformel C14H16ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 261.75
MDL-Nummer MFCD08060997
InChI-Schlüssel QPXZSTSEYCYKLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-yl piperidine, 4-4-4-chlorophenyl pyrazol-1-yl piperidine, acmc-20amql, 4-4-chlorophenyl-1-4-piperidyl pyrazole, 4-4-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-1-ylpiperidine, 4-4-4-chloro-phenyl-pyrazol-1-yl-piperidine
PubChem CID 24212026
IUPAC-Name 4-[4-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CN(N=C1)C1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[4-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine
Menge 1 g
Formelmasse 261.76